Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ CyberScan pH 600
Código de producto. 11559234
Cambiar vista
Click to view available options
Calibration Points:
Hasta 6
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Calibration Points Tamaño de la unidad
11559234 Hasta 6 1 PCS
1 options
Código de producto. 11559234 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X415105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    684.65€ / paquete de 1
    Ahorro 380.35€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El medidor de pH Eutech™ CyberScan pH 600 es una opción ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Características:
  • La alarma Cal-Debida evita las calibraciones desfasadas, mientras que las alarmas de punto de ajuste avisan cuando las lecturas están fuera de los límites de punto de ajuste.
  • Mayor precisión a temperaturas variables con compensación de temperatura automática/manual.
  • Mega-espacio de memoria que almacena/ recupera hasta 500 conjuntos de datos con lecturas de temperatura, con marca de fecha y hora formateados para cumplir con los estándares GLP.
  • Transferencia de datos inalámbrica y sin cables con tecnología IrDA por infrarrojos. Incluye un software de adquisición de datos complementario basado en PC para la importación de datos y la generación de informes sin complicaciones en cualquier programa de hoja de cálculo popular de su elección.
  • Recupere la pendiente del electrodo, el valor de desviación del electrodo y los valores de calibración anteriores para facilitar la referencia
  • Pantalla personalizada de gran tamaño y fácil lectura con lecturas simultáneas que proporciona una visualización óptima con iconos fáciles de usar
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • La memoria volátil mantiene los ajustes y los datos almacenados incluso cuando se agotan las pilas.
  • Robusto y resistente al agua conforme al estándar IP67 con funda protectora de caucho y una práctica correa de velcro para un mejor agarre.
  • Alimentación con pilas o adaptador de CA opcional para su uso en el campo o en la mesa de trabajo con soporte integrado.
  • Ahorro de energía con la función de apagado automático.
Especificaciones:
  • Intervalo de pH: pH de -2,00 a 19,99
  • Rango de mV: ± 2000 mV
  • Escala de temperatura: De -10,0 a 110,0 °C
  • Compensación de la temperatura: Automático/manual (de 0 a 100 °C)
  • Nº. de puntos de calibración: Hasta 6 puntos
  • Alarma de calibración necesaria: Sí (días -máx. 30)
  • Opciones de tampón de pH: USA, NIST, DIN, PWB
  • Calibración personalizada de tampones: Sí (2 a 5)
  • Visualización de pendiente/compensación: Sí (pantalla + icono)
  • Entradas: Tomas fono de CC, conector de 8 pines, BNC
  • Pantalla LCD: Matriz de puntos con retroiluminación
  • Memoria: 500 juegos de datos
  • Salida: Sí (IrDA/RS232C)
  • Funciones especiales: Indicador de estabilidad; autodiagnóstico; memoria no volátil; con función de retención y apagado automático después de 20 minutos
  • GLP: Sí
  • Protección contra entrada de líquidos: IP67
  • Alimentación eléctrica: 4 pilas AAA de 1,4 V o adaptador de alimentación de 9 VCC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de pH/mV pH600 con electrodo de pH, sonda ATC, adaptador de alimentación y kit de transporte de pH
Salidas IrDA, RS-232C
Calibration Points Hasta 6
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C
Tipo de pantalla LCD
Puntos de datos 500