Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico Eutech™ CyberScan PCD 650
Descripción
Combinando los puntos fuertes de todos los medidores CyberScan de la serie 600, el medidor CyberScan PCD 650 es un dispositivo portátil, resistente al agua de gama alta que permite la medición simultánea de pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, todo al mismo tiempo. Mide y muestra simultáneamente cuatro parámetros. Para su uso en aplicaciones industriales, ambientales, acuicultura y análisis de la calidad del agua.
Características:
- Precisión ± 1 % de la escala completa con una resolución de 3 decimales a lo largo de un amplio intervalo de medición.
- Funciones de medición de iones con resolución de 3 dígitos
- Compatible con sondas de conductividad de dos y cuatro celdas para medir hasta 500 m/s; el medidor mide agua pura.
- Calibración de múltiples puntos seleccionable para mediciones de conductividad más exactas o calibración de un solo punto para una calibración rápida y cómoda sin errores
- Mide 90,00 mg/l en concentración de DO y 600 % en saturación de DO: uno de los intervalos de medición de oxígeno disuelto más amplios que se ofrece actualmente en el mercado de medidores portátiles.
- Calibración de OD rápida y sencilla con un 100 % de opción de calibración con el aire atmosférico o un 0 % de calibración con una solución cero
- Salinidad, temperatura y compensación de presión—lecturas precisas en condiciones variables
- No se requiere tiempo de calentamiento con el sistema de medición galvánico.
- Pantalla que muestra toda la información a la vez con retroiluminación
- Informe de estado de los electrodos, datos de calibración y visualización simultánea de hasta 4 parámetros
- Robusto y resistente al agua con un grado de protección IP67 para aplicaciones en entornos difíciles. El medidor flota en el agua.
- Mensajes de aviso fáciles de entender para facilitar la configuración, calibración y solución de problemas
- Lecturas grabadas individualmente marcadas con la hora y la fecha en formato conforme a GLP
- El medidor con registro automático guarda las lecturas automáticamente en segundos para evitar la pérdida de datos.
- Alarma de límite HI-LO (alto-bajo) para un sencillo control de calidad: el medidor avisa cuando las lecturas están fuera de los intervalos seleccionados.
- Tecnología de la información inalámbrica: Sin cables: transfiera los datos del medidor al ordenador con solo pulsar un botón.
- La memoria no volátil protege la información y la configuración del medidor, incluso cuando se agotan las pilas.
- Cuatro niveles de protección con contraseña evitan la manipulación o la eliminación accidental de los datos
- Alarma de calibración: no más calibraciones desfasadas
Especificaciones
- Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
- N.º de puntos de calibración de pH. 1 (compensación) a 6 puntos
- Opciones de tampón de pH: USA, NIST, DIN, PWB, Personalizado
- Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
- Intervalo de concentración de ion: De 001 a 19900
- Intervalo de DO: De 0 a 90,00 mg/l o ppm / de 0 a 600 %
- Corrección de salinidad: Automático
- Corrección de presión barométrica: Corrección automática con sensor incorporado; 0,1 mmHg o 0,1 kPa
- Intervalo de conductividad.. hasta 500 mS/cm
- Constante de celda: 010 a 10,000
- Coeficiente de temperatura: Lineal y puro
- Intervalo de TDS: .. a 500,0 ppt
- Intervalo de salinidad de 0 a 80 ppt
- Escala de temperatura: De -10,0 a 110,0 °C / de 14,0 a 230,0 °F (medidor)
- Compensación de la temperatura: Automático/manual (de 0 a 100 °C)
- Memoria: 500 Conjuntos de datos con marca de fecha/hora & Protección de seguridad por contraseña
- Salida: Comunicaciones inalámbricas IrDA
- Pantalla: matriz de puntos con retroiluminación con multidatos; 7,2 × 5,4 cm (Al × An)
- Funciones especiales: Calibración automática; opciones de registro de datos con fecha y hora indexada, conformidad con GLP; visualización y medición simultánea de 4 parámetros; alarma de «calibración necesaria»; visualización de pendiente/compensación de pH y autodiagnóstico
- Alimentación eléctrica: 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | Comunicación inalámbrica IrDA |
| Descripción | Medidor de pH/mV/iones/conductividad/TDS/resistividad/salinidad/oxígeno disuelto CyberScan PCD 650 resistente al agua con electrodo de pH de unión doble ECFC7252203B, sonda de conductividad de 4 celdas CONSEN923J, sonda de oxígeno disuelto ECDOHANDYNEW, software DAS, soporte para varias sondas, adaptador de alimentación y kit de transporte (todas las sondas vienen con un cable de 3 m de longitud). |
| Tipo de pantalla | LCD gráfica, retroiluminada |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Measurement Modes | Acidez, Alcalinidad, Temperatura, Salinidad, Alkalinity, Temperature, Salinity |
| Intervalo (conductividad) | Hasta 199,9 µS/cm, de 200 µS/cm a 1999 µS/cm, de 2 mS/cm a 20 mS/cm |
| Intervalo (pH) | Desde -2,000 hasta 20,000 |
| Intervalo (salinidad) | de 0 a 80 ppt |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -10°C a +110°C |