Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico Eutech™ CyberScan PCD 650
Código de producto. 12981758
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde -2,000 hasta 20,000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) Tamaño de la unidad
12981758 Desde -2,000 hasta 20,000 cada uno
1 options
Código de producto. 12981758 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X430903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2330.00€
    2150.00€ / paquete de 1
    Ahorro 180.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Mida varios parámetros de forma cómoda y rentable con un único medidor multiparamétrico Eutech™.
Medidor multiparamétrico Eutech™ CyberScan PCD 650 que mide pH, mV, iones, conductividad, TDS, resistividad, salinidad y oxígeno disuelto. Combinando los puntos fuertes de todos los medidores CyberScan de la serie 600, el robusto medidor CyberScan PCD 650 es nuestro dispositivo portátil, resistente al agua de gama alta que permite la medición simultánea de pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, todo al mismo tiempo. Cuenta con una pantalla que muestra toda la información a la vez con retroiluminación, informe de estado de los electrodos, datos de calibración y visualización simultánea de hasta 4 parámetros.
Características:
  • Mide y muestra simultáneamente cuatro parámetros.
  • ± 1 % de precisión de escala completa a una resolución de 3decimales en un amplio rango de medición
  • Funciones de medición de iones con resolución de 3 dígitos
  • Acepta sonda de conductividad de dos y cuatro celdas para medir hasta 500 m/s — ¡el medidor mide agua pura!
  • Calibración de varios puntos seleccionable para mediciones de conductividad más precisas o calibración de un solo punto para una calibración rápida y cómoda sin errores
  • Mide 90,00 mg/l en concentración de DO y 600 % en saturación de DO
  • Calibración de OD rápida y sencilla con un 100 % de opción de calibración con el aire atmosférico o un 0 % de calibración con una solución cero
  • Salinidad, temperatura y compensación de presión—lecturas precisas en condiciones variables
  • No se requiere tiempo de calentamiento con el sistema galvánico de medición
  • Mensajes de aviso fáciles de entender para facilitar la configuración, calibración y solución de problemas
  • Lecturas grabadas individualmente marcadas con la hora y la fecha en formato conforme a GLP
  • El medidor de registro automático guarda las lecturas automáticamente en cuestión de segundos para evitar la pérdida de datos
  • Tecnología de la información inalámbrica: Sin cables: transfiera los datos del medidor al ordenador con solo pulsar un botón.
  • La memoria no volátil protege la información y la configuración del medidor, incluso cuando las pilas se agotan
  • Cuatro niveles de protección con contraseña evitan la manipulación o la eliminación accidental de los datos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas Comunicaciones inalámbricas IrDA
Exactitud (barómetro) 0,1 mmHg o 0,1 kPa
Exactitud (conductividad) ± 1 % FS + 1 LSD
Exactitud (ISE) ± 0,5 % de la escala completa (monovalente); 1 % de la escala completa (divalente)
Exactitud (mV) ±0,2 mV
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (RDO) 0,1 %; ± 0,2 mg/l / ± 0,2 %
Exactitud (salinidad) ± 1 % FS + 1 LSD
Exactitud (TDS) ± 1 % FS + 1 LSD
Salida de alarma Calibración necesaria, límite HI-LO (lectura fuera de rango)
Corrección de la presión barométrica Corrección automática con sensor incorporado
Batería, tipo Cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V
Puntos de calibración (ISE) Hasta 8
Puntos de calibración (pH) Uno (desviación) a seis puntos
Constante de celda Desde 0,010 hasta 10,000
Descripción Medidor de pH/mV/iones/conductividad/TDS/resistividad/salinidad/oxígeno disuelto CyberScan PCD 650 resistente al agua con software DAS y soporte para varias sondas. Opciones de tampón de pH: USA, NIST, DIN, PWB, Personalizado
Tipo de pantalla Matriz de puntos retroiluminada de multidatos, 7,2 cm (Al) X 5,4 cm (P)
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, ión, Conductividad, SDT, Resistividad, Salinidad, Oxígeno disuelto, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity, Dissolved Oxygen
Intervalo (conductividad) De 0 a 500 ms/cm
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo (salinidad) de 0 a 80 ppt
Intervalo (TDS) .. a 500,0 ppt
Resolución (ISE) 2 o 3 dígitos
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) - 10,0 °C a + 110,0 °C
Incluye Calibración automática; opciones de registro de datos con fecha/hora indexada, conformidad con GLP; visualización y medición simultáneas de 4 parámetros; alarma de calibración debida; visualización de pendiente/desviación de pH & autodiagnóstico
Memoria 500 Conjuntos de datos con marca de fecha/hora & Protección de seguridad por contraseña
Fuente de alimentación Adaptador de CC de 9 V, 500 mA
Resolución de presión De 450 a 825 mmHg / de 59,9 a 109,9 kP
Intervalo (ISE) Desde 0,001 hasta 19900
Intervalo (RDO) De 0 a 90,00 mg/l o ppm/de 0 a 600 %
Resolución (conductividad) 0,05 % FS
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (RDO) 0,01 mg/l o ppm
Resolución (salinidad) 0,05 % FS
Resolución (TDS) 0,05 % FS
Factor de salinidad Corrección de salinidad = automática, resolución y exactitud = de 0,0 a 50,0 ppt y 0,1 ppt
Exactitud de temperatura ±0,5 °C, ±0,9 °F
Compensación de la temperatura Automática/manual (de 0 a 100 °C); coeficiente de temperatura = lineal y puro
Intervalo de temperatura (imperial) De - 10 °C a 110 °C (Medidor)
Resolución de temperatura 0.1 °C/°F