Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico Eutech™ CyberScan PC 650
Código de producto. 10415183
Cambiar vista
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, mV, Ión, Conductividad, SDT, Resistividad, Salinidad, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Measurement Modes Tamaño de la unidad
10415183 pH, mV, Ión, Conductividad, SDT, Resistividad, Salinidad, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity 1 PCS
1 options
Código de producto. 10415183 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X430602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00€
    1331.95€ / paquete de 1
    Ahorro 738.05€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mida varios parámetros de forma cómoda y rentable con un único medidor multiparamétrico Eutech™.
Combinando dos de los parámetros electroquímicos más populares, el medidor CyberScan PC 650 de Eutech le permite medir pH, conductividad y temperatura con un único medidor portátil, al mismo tiempo. Para su uso en aplicaciones industriales, ambientales, acuicultura y análisis de la calidad del agua.
Características:
  • Permite medir y visualizar tres parámetros simultáneamente.
  • Precisión ±1 % de la escala completa con una resolución de 3 decimales a lo largo de un amplio intervalo de medición
  • Capacidades de medición de iones con resolución de 3 dígitos
  • Compatible con sondas de conductividad de dos y cuatro celdas para medir hasta 500 m/s; el medidor mide agua pura
  • Calibración de varios puntos seleccionable para mediciones de conductividad más precisas o calibración de un solo punto para una calibración rápida y práctica sin errores
  • Pantalla que muestra toda la información a la vez con retroiluminación
  • Informe de estado de electrodos, datos de calibración y visualización simultánea de hasta 4 parámetros
  • Robusto y resistente al agua con clasificación IP67 para aplicaciones en entornos difíciles. El medidor flota en agua
  • Mensajes de aviso fáciles de entender para una fácil configuración, calibración y solución de problemas
  • Lecturas registradas estampadas individualmente con hora y fecha en formato compatible con GLP
  • El medidor de registro automático guarda las lecturas automáticamente en segundos para evitar la pérdida de datos
  • Alarma de límite HI-LO (alto-bajo) para un sencillo control de calidad: el medidor avisa cuando las lecturas están fuera de los intervalos seleccionados
  • Tecnología de información inalámbrica: Sin cables: transfiera los datos del medidor al ordenador con solo pulsar un botón
  • La memoria no volátil protege la información y la configuración del medidor, incluso cuando se agotan las baterías
  • Cuatro niveles de protección con contraseña evitan la manipulación o la eliminación accidental de datos
  • Alarma de calibración: Olvídese de los ajustes de calibraciones desfasadas
Especificaciones:
  • Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
  • N.º de puntos de calibración de pH: de 1 (desplazamiento) a 6 puntos
  • Tampón de pH opcional, USA, NIST, DIN, PLP, personalizado
  • Intervalo de mV: ±2000,0mV
  • Intervalo de concentración de iones: Desde 0,001 hasta 19900
  • N.º de puntos de calibración de iones: Máx. de 8
  • Intervalo de conductividad: a 500 mS/cm
  • Constante de celda: Desde 0,010 hasta 10,000
  • Coeficiente de temperatura: Lineal y puro
  • Intervalo de TDS: .. a 500,0 ppt
  • Intervalo de salinidad: 0 a 80 ppt
  • Resolución y precisión: 0,05 % FS y ±1 % FS +1 LSD
  • Escala de temperatura: De -10,0 a 110,0 °C (sistema métrico)
  • Compensación de la temperatura: Automática/manual (de 0 a 100 °C)
  • Memoria: 500 conjuntos de datos con sello de fecha y hora
  • Seguridad: protección por contraseña
  • Salida: Comunicaciones inalámbricas IrDA
  • Pantalla: matriz de puntos con retroiluminación de datos múltiples; 7,2 cm (Al) X 5,4 cm (An)
  • Funciones especiales: Calibración automática; opciones de registro de datos con fecha y hora indexada, conformidad con GLP; visualización y medición simultánea de 4 parámetros; alarma de «calibración necesaria»; visualización de pendiente/compensación de pH y autodiagnóstico
  • Alimentación eléctrica: 4 pilas alcalinas «AA» de 1,5 V o adaptador de CC de 9 V, 500 mA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas Comunicación inalámbrica IrDA
Descripción Medidor de pH/mV/iones/conductividad/TDS/resistividad/salinidad CyberScan PC 650 portátil, resistente al agua con electrodo de pH ECFC252203B, sonda de conductividad de 4 celdas, software DAS, adaptador de alimentación y kit de transporte (todas las sondas vienen con un cable de 3 m de longitud).
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, Ión, Conductividad, SDT, Resistividad, Salinidad, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo (salinidad) de 0 a 80 ppt
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C