Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de electrodos Eutech™ CyberScan para sondas ATC y electrodos de pH
Código de producto. 11509264
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sondas ATC de 16 mm y electrodos de pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11509264 Sondas ATC de 16 mm y electrodos de pH cada uno
1 options
Código de producto. 11509264 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15X000702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.40€
    5.10€ / paquete de 1
    Ahorro 0.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Optimice sus electrodos y medidores Eutech™ con estos accesorios y piezas de repuesto.
Optimice sus electrodos y medidores Eutech™ con estos accesorios y piezas de repuesto. El soporte para electrodos Eutech™ CyberScan se utiliza para sondas ATC Eutech™ y electrodos de pH entre las lecturas de muestras.
Características:
  • Contiene electrodos de 12 mm o 16 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Soporte para electrodos
Para utilizar con (equipo) Sondas ATC de 16 mm y electrodos de pH