Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto Eutech™ CyberScan DO 600
Descripción
Mide la concentración de oxígeno hasta 90,00 mg/l y la saturación hasta el 600,0 %. El espacio de almacenamiento del orden de megas permite guardar hasta 500 conjuntos de datos con sello de fecha y hora, lo que resulta perfecto para investigaciones que cumplen con las buenas prácticas de laboratorio. Compensación de salinidad, temperatura y presión, exacta incluso en condiciones variables. Pantalla completa que muestra toda la información a la vez y con indicaciones en pantalla inteligentes. La alarma de calibración necesaria en el reloj en tiempo real garantiza que se realicen periódicamente las actualizaciones de la calibración. Diseño resistente al agua con grado de protección IP67 para aplicaciones en entornos difíciles. La función de registro automático registra automáticamente hasta 500 conjuntos de datos con sello de fecha y hora, lo que es ideal para investigaciones conformes a GLP. Comunicación inalámbrica LED-RS232 e IrDA para la transferencia directa de datos del medidor al PC. Calibración de 2 puntos con guía de calibración paso a paso. Galvánica, no es necesario esperar a que el medidor se caliente.
Características
Oxígeno disuelto
- Intervalo: De 0,00 a 90,00 mg/l o ppm
- Resolución: 0,01 mg/l o ppm
- Exactitud: ±0,2 mg/l
% de saturación
- Intervalo: Del 0,0 al 600,0%
- Resolución: 0,1%
- Exactitud: ± 2 %
máx.
- Intervalo: De 0,0 a 50,0 °C (de 32 a 122 °F)
- Resolución: De 0,1 °C (0,1 °F)
- Exactitud: ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
- Compensación: ATC/MTC (de 0,0 a 50 °C)
Corrección de salinidad
- Intervalo: De 0,0 a 50,0 ppt
- Resolución: 0,1 ppt
- Método: Corrección automática después de la entrada manual
Corrección de presión
- Intervalo: De 450 a 825 mmHg (de 59,9 a 109,9 kPa)
- Resolución: 1 mmHg (0,1 kPa)
- Método: Corrección automática con sensor incorporado
Calibración
- 2 Punto (0 %, 100 %)
- Intervalo de funcionamiento
- a 50,0 °C (de 32 a 122 °F)
Tipo de sonda
- Galvánica
Sello de fecha y hora
- Sí
Memoria
- 500 conjuntos de datos (formato conforme a GLP)
Funciones especiales
- Retención automática; desconexión automática después 2-30 minutos (preajustado por el usuario); indicador de estabilidad; mensajes de autodiagnóstico
Potencia
- 4 pilas AA de 1,5 V (> 400 horas) o adaptador de 9 VCC, 500 mA
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor DO 600 con cable de electrodo de 3 m, ECDOHANDYNEW, software DAS, adaptador de alimentación y maletín de transporte. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 32° a 122 °F |
| Intervalo (RDO) | De 0 mg/l a 90 mg/l |