Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad portátil resistente al agua Eutech™ CyberScan COND 610
Descripción
Puede medir desde agua pura hasta agua de mar con un único metro. El medidor de conductividad portátil resistente al agua Eutech™ CyberScan COND 610 cuenta con un amplio rango de conductividad con función de calibración automática para mayor comodidad.
Características:
- Intervalo de conductividad: .. a 500,0 mS
- TDS: .. a 500 ppt
- Salinidad: .. a 80 ppt
- Resistividad Entre 0 y 20,00 mΩ
- Escala de temperatura: De -10,0 a 110,0 °C
- Compensación de la temperatura: Automática/manual (de 0 a 100 °C)
- N.º de puntos de calibración: 4 (1 por intervalo) automático; 5 (1 por intervalo) manual
- Alarma de calibración necesaria: Sí (días-máx. 30)
- Opciones de calibración automática: 84, 1413 µS/cm 88, 111,8 mS/cm
- Visualización de pendiente/compensación: Sí (pantalla + icono)
- Entrada: Conectores fono de CC, conector de 8 pines
- Pantalla LCD: Matriz de puntos con retroiluminación
- Memoria: Conjuntos de datos de 500
- Salida: Sí (IrDA/RS232C)
- Funciones especiales: Indicador de estabilidad; autodiagnóstico; memoria no volátil; con función de retención y apagado automático después de 20 minutos
- GLP: Sí
- Protección contra entrada de líquidos: IP67
- Alimentación eléctrica: 4 pilas AAA de 1,4 V o adaptador de alimentación de 9 V CC
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | IrDA, RS232C |
| Measurement Modes | Conductividad, SDT, salinidad, temperatura, TDS, Salinity, Temperature |
| Intervalo (conductividad) | De 0 S a 500 mS |
| Intervalo (salinidad) | De 0 ppt a 80 ppt |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -10°C a +110°C |
| Intervalo (resistividad) | De 0 mΩ a 20 mΩ |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Puntos de datos | 500 |
| Clasificación IP | IP67 |