Learn More
Thermo Scientific™ Medidor y electrodo Eutech™ CyberScan CON 450
Código de producto. 15387053
Change view
Click to view available options
Resolución (salinidad):
0,01
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Resolución (salinidad) unitSize
15387053 0,01 1 PCS
1 options
Código de producto. 15387053 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X651632
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El medidor de conductividad portátil Eutech™ CyberScan CON 450, con retroiluminación, robusto y resistente al agua, es ideal para cualquier entorno.
El medidor y electrodo Eutech™ CyberScan CON 450 es un medidor multiparamétrico portátil de conductividad/sólidos disueltos totales/salinidad/temperatura. Este medidor con retroiluminación, robusto y resistente al agua es ideal para cualquier entorno.
Características
  • Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
  • Gran pantalla personalizada y retroiluminada: visualice la medición con eficiencia de celda y temperatura.
  • Grip-Clip™: asegura rápida y fácilmente la sonda al vaso de precipitados o recipiente.
  • Calibre usando estándares reconocidos automáticamente o manualmente; a un punto único en todos los rangos o a múltiples puntos (un punto de calibración por cada rango de conductividad)
  • Selección de constante de celda: 0,10; 1,00 o 10,0
  • Coeficiente de temperatura ajustable de 0,00 a 10,00 % por ºC: establézcalo en 0,0 % para cumplir los métodos de la Farmacopea Estadounidense (USP) para mediciones no compensadas.
  • Factor de conductividad a TDS ajustable: ajustable de 0,4 a 1,0.
  • Selección de ºC/ºF: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
  • Incluye nuestra celda de conductividad fácil de limpiar.
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
  • Almacena hasta 500 conjuntos de datos: utilice la salida RS232 o USB con cable de datos opcional para enviar datos a su software o a nuestro software de comunicación gratuito.
  • El reloj en tiempo real integrado marca los datos almacenados y los datos de calibración con fecha y hora: cumple las normas de GLP (buenas prácticas de laboratorio).
  • Soporte integrado con montaje en pared – Permite realizar mediciones de sobremesa o almacenamiento de forma sencilla
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Adaptador de CA Adaptador de CA (opcional)
    Salidas USB o RS232
    Exactitud (conductividad) ± % de la escala completa
    Exactitud (salinidad) ± % de la escala completa
    Exactitud (TDS) ± % de la escala completa
    Duración de la batería 300+ h (sin retroiluminación)
    Batería, tipo 2 AA (incluidas)
    Calibración Salinidad. manual; un punto
    Puntos de calibración TDS: manual; 1 punto/intervalo
    Puntos de calibración (conductividad) Auto/manual; 1 punto/intervalo
    Constante de celda K = 1,0
    Descripción Medidor y electrodo CON 450: Medidor, celda de conductividad (K = 1,0), Grip-Clip™, dos pilas AA
    Tipo de pantalla Pantalla LCD personalizada retroiluminada
    Clasificación IP IP 67
    Measurement Modes Conductividad, SDT, salinidad, temperatura, TDS, Salinity, Temperature
    Intervalo (conductividad) De 0 a 200 ms
    Intervalo (salinidad) de 0 a 50 ppt
    Intervalo (TDS) De 0 a 200 ppt (factor TDS 1,0)
    Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C
    Incluye Reloj en tiempo real: sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados
    Memoria Almacena hasta 500 conjuntos de datos
    Resolución (conductividad) De 0,01 μS a 0,1 mS
    Resolución (salinidad) 0,01
    Resolución (TDS) De 0,01 ppm a 0,1 ppt
    Exactitud de temperatura ±0,5 °C, ±0,9 °F
    Compensación de la temperatura Automático o manual, de -10 a 110 °C
    Calibración de la sonda de temperatura Compensación en incrementos de 0,1, ± 10 °C o ± 18 °F
    Intervalo de temperatura (imperial) De 14,0° a 230,0 °F
    Resolución de temperatura 0.1 °C/°F
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm); en caja: 9 23 × 23 × 7 cm
    Peso (imperial) Medidor: 1 lb, en caja: 1,4 lb
    Peso (métrico) Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg