Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan CD 650
Code produit 12971758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Clasificación IP:
IP 67
Conditionnement:
cada uno
Code produit Clasificación IP Conditionnement
12971758 IP 67 cada uno
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12971758 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X430802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00€
    2290.00€ / paquete de 1
    Ahorro 190.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CyberScan CD650 permite la medición y visualización simultánea de la conductividad y el oxígeno disuelto.
CyberScan CD 650 Eutech™ es un medidor multiparamétrico de mano de conductividad/TDS/resistividad/salinidad/oxígeno disuelto resistente al agua. Equipado con la sofisticación de los medidores de laboratorio, el CyberScan CD650 de Eutech permite la medición y visualización simultáneas de la conductividad y el oxígeno disuelto. Intuitivo, con indicaciones orientativas integradas y consejos para la resolución de problemas, el medidor incluye tecnología de comunicaciones inalámbricas avanzada para facilitar la transferencia de datos de medidor a PC y es resistente al agua según IP67 para aplicaciones difíciles.
Características
  • Mide y muestra simultáneamente tres parámetros
  • ± 1 % de precisión de escala completa a una resolución de 3decimales en un amplio rango de medición
  • Acepta sonda de conductividad de dos y cuatro celdas para medir hasta 500 m/s — ¡el medidor mide agua pura!
  • Calibración de varios puntos seleccionable para mediciones de conductividad más precisas o calibración de un solo punto para una calibración rápida y cómoda sin errores
  • Mide 90,00 mg/L en concentración de OD y 600 % en saturación de OD—uno de los rangos de medición de oxígeno disuelto más amplios que se ofrecen en el mercado de mano hoy en día
  • Calibración de OD rápida y sencilla con un 100 % de opción de calibración con el aire atmosférico o un 0 % de calibración con una solución cero
  • Salinidad, temperatura y compensación de presión—lecturas precisas en condiciones variables
  • No se requiere tiempo de calentamiento con el sistema galvánico de medición
  • Pantalla de un solo vistazo con informe sobre el estado de los electrodos con retroiluminación, datos de calibración y visualización simultánea de hasta 4 parámetros
  • Lecturas grabadas individualmente marcadas con la hora y la fecha en formato conforme a GLP
  • El medidor de registro automático guarda las lecturas automáticamente en cuestión de segundos para evitar la pérdida de datos
  • La memoria no volátil protege la información y la configuración del medidor, incluso cuando las pilas se agotan
  • Cuatro niveles de protección con contraseña evitan la manipulación o la eliminación accidental de los datos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Adaptador de CA Adaptador de CC de 9 V, 500 mA
Exactitud Corrección de salinidad: 0,1 ppt
Salidas Comunicaciones inalámbricas IrDA
Exactitud (barómetro) 0,1 mmHg o 0,1 kPa
Exactitud (conductividad) ± 1 % FS + 1 LSD
Exactitud (RDO) 0,1 %; ± 0,2 mg/l / ± 0,2 %
Exactitud (salinidad) ± 1 % FS + 1 LSD
Exactitud (TDS) ± 1 % FS + 1 LSD
Salida de alarma Alarma de límite ALTO-BAJO, alarma de calibración
Corrección de la presión barométrica Corrección automática con sensor incorporado
Batería, tipo Cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V
Constante de celda Desde 0,010 hasta 10,000
Descripción Medidor de mano de conductividad/TDS/resistividad/salinidad/oxígeno disuelto resistente al agua CyberScan CD 650 con sonda de conductividad de 4celdas CONSEN9203J, sonda de oxígeno disuelto ECDOHANDYNEW, software DAS, soporte de sonda múltiple, adaptador de alimentación & juego de kit de transporte (todas las sondas vienen con cable de 3 m de largo).
Tipo de pantalla Matriz de puntos retroiluminada de multidatos, 7,2 cm (Al) X 5,4 cm (P)
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes Conductividad, SDT, Resistividad, Salinidad, Oxígeno disuelto, TDS, Resistivity, Salinity, Dissolved Oxygen
Intervalo (conductividad) De 0 a 500 ms/cm
Intervalo (salinidad) de 0 a 80 ppt
Intervalo (TDS) .. a 500,0 ppt
Intervalo de temperatura (métrico) De -10,0 °C a +110,0 °C
Incluye Calibración automática; opciones de registro de datos con fecha/hora indexada, conformidad con GLP; visualización y medición simultáneas de 4 parámetros; alarma de calibración debida; visualización de pendiente/desviación de pH & autodiagnóstico
Memoria 500 Conjuntos de datos con marca de fecha/hora & Protección de seguridad por contraseña
Resolución de presión De 450 a 825 mmHg / de 59,9 a 109,9 kP
Intervalo (RDO) De 0 a 90,00 mg/l o ppm/de 0 a 600 %
Resolución Corrección de salinidad: De 0,0 a 50,0 ppt
Resolución (conductividad) 0,05 % FS
Resolución (RDO) 0,01 mg/l o ppm
Resolución (salinidad) 0,05 % FS
Resolución (TDS) 0,05 % FS
Factor de salinidad Corrección de salinidad: Automático
Exactitud de temperatura ±0,5 °C, ±0,9 °F
Compensación de la temperatura Automático/manual (de 0 a100 °C)
Intervalo de temperatura (imperial) De 14,0° a 230,0 °F
Resolución de temperatura 0.1 °C/°F