Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de conductividad/temperatura Eutech™ CONSEN91W
Código de producto. 15829237 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Constante de celda:
K = 1,0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Constante de celda Tamaño de la unidad
15829237 K = 1,0 cada uno
1 options
Código de producto. 15829237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    236.00€ / paquete de 1
    Ahorro 88.00€
    27% Descuento
En stock
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Los electrodos de conductividad Eutech™ se utilizan en medidores de conductividad en diversas aplicaciones. Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Especificaciones
  • Parámetro: Conductividad/temperatura
  • Intervalo: De 0 a 150 mS
  • Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
  • Celda: 2
  • Constante de celda: K = 1,0
  • Material de celda: Anillos de acero inoxidable, PP y cuerpo Ultem
  • ATC: Sí
  • Dimensiones (eje): 144 x 16mm
  • Conector: 6 pines
Se utiliza con: CON 510/CON 400/CON 410/PC 300/PC 510/CON 11/CON 110
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda K = 1,0
Tipos de conector 6 pines
Tipo Electrodo de conductividad/temperatura
Material Anillos de acero inoxidable, cuerpo de polipropileno y Ultem
Intervalos de medición De 0 S a 150 mS