Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de proceso ECCS10-0-01S de conductividad/resistividad Eutech™
Código de producto. 16290491 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
16290491 De -5 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 16290491 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 93X219018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    543.00€ / paquete de 1
    Ahorro 12.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Los electrodos de conductividad Eutech™ se utilizan en medidores de conductividad en diversas aplicaciones. El electrodo de proceso ECCS10-0-01S de conductividad/resistividad Eutech™ se utiliza para mediciones generales de conductividad, mediciones de baja conductividad, mediciones de conductividad con ATC y mediciones de conductividad de agua pura.
Más especificaciones
  • Presión nominal a 25 ºC: 3,4 bar (50 psi)
  • Rosca: 1,3 cm (0,5 pulg) NPT
  • Cable: Integrado de 6 alambres de 7,5 m con doble apantallamiento, extremos estañados
  • Peso: 680 g
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Constante de celda K = 0,01, 2 celdas
    Para utilizar con (equipo) Medidor de conductividad serie Alpha 2000
    Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +50 °C
    Tipo Electrodo de conductividad
    Descripción Electrodo de conductividad/resistividad con Pt100, constante de celda K = 0,01, acero inoxidable con cable de extremo abierto estañado de 7,6 m (25 pies)
    Diámetro del cuerpo (métrico) 12,8 mm
    Longitud del cable (imperial) 24,6 ft
    Longitud (métrico) 168 mm
    Longitud del cable (métrico) 7,5 m
    Material Acero inoxidable (316), conector de plástico de nailon
    Intervalos de medición De 0,055 a 20 μs/cm
    Sensor de temperatura Pt100, 3 cables