Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de conductividad Eutech™ EC620165
Código de producto. 10060882
Cambiar vista
Click to view available options
Constante de celda:
1 cm^-1
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Constante de celda Tamaño de la unidad
10060882 1 cm^-1 1 PCS
1 options
Código de producto. 10060882 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 93X219046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00€
    685.00€ / paquete de 1
    Ahorro 75.00€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Los electrodos de conductividad Eutech™ se utilizan en medidores de conductividad en diversas aplicaciones. Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Características:
  • Parámetro: Conductividad/temperatura
  • Intervalo: De 0 a 500 mS
  • Escala de temperatura: De 0 a 70 °C
  • Celda: 4
  • Constante de celda: K = 1,0
  • Material de celda: Célula de platino sobre vidrio con cuerpo epóxico
  • ATC: Sí
  • Dimensiones (eje): 100 x 12mm
  • Longitud de cable: 1 m
  • Conector: DIN de 8 pines
  • Se utiliza con: CON 1500/CON 6000/PC 6000/PC 6500/PCD 6500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 1 cm^-1
Tipo Electrodo de conductividad
Material Vidrio
Intervalos de medición De 0 S a 500 mS