Learn More
Bolsas de calibración de conductividad Eutech™
Código de producto. 12933437
Cambiar vista
Click to view available options
Conductividad:
10 μS/cm
1413 μS/cm
447 μS/cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conductividad Tamaño de la unidad
12933437 10 μS/cm cada uno
11553775 447 μS/cm cada uno
11543775 1413 μS/cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12933437 Proveedor Thermo Scientific Eutech N.º de proveedor 01X219905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    104.00€ / paquete de 1
    Ahorro 4.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Obtenga mediciones de conductividad rápidas, precisas y cómodas con los sobres de calibración de conductividad Eutech™ trazables por NIST. Basta con insertar el electrodo en el envase del sobre, calibrar, enjuagar y desechar el sobre, sin necesidad de un recipiente separado.
Características:
  • Bolsa de estándares de conductividad, 20 ml
  • Trazable al NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KCl Conductivity Sachets
Conductividad 10 μS/cm
Tipo de solución Solución de calibración
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 20 x 20 mL