Learn More
Bolsas de calibración de conductividad Eutech™
Descripción
Obtenga mediciones de conductividad rápidas, precisas y cómodas con los sobres de calibración de conductividad Eutech™ trazables por NIST. Basta con insertar el electrodo en el envase del sobre, calibrar, enjuagar y desechar el sobre, sin necesidad de un recipiente separado.
Características:
- Bolsa de estándares de conductividad, 20 ml
- Trazable al NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KCl Conductivity Sachets |
| Conductividad | 1413 μS/cm |
| Tipo de solución | Solución de calibración |
| Tipo | Patrón de conductividad |
| Industry Type | Campo; Escuelas; Laboratorios, School, Laboratory Use |
| Cantidad | 20 x 20 mL |