Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de conductividad/ATC Eutech™
Código de producto. 15147623
Click to view available options
Constante de celda:
K = 0,1
Intervalos de medición:
<200 μS
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 15147623
Marca: Thermo Scientific™ 93X546101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Los electrodos de conductividad/ATC Eutech™ se utilizan en medidores de conductividad en diversas aplicaciones. Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Características
  • Parámetro: Conductividad/temperatura
  • Compensación automática de temperatura
  • Celda = 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda K = 0,1
Tipos de conector DIN de 8 pines
Para utilizar con (equipo) CON 700/PC 700/CON 2700/PC 2700
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo
Descripción Electrodo de conductividad/ATC de 2 celdas, constante de celda 0,1, sensor de acero inoxidable, cuerpo epóxico (series 700 y 2700)
Diámetro del cuerpo (métrico) 115 x 12 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Anillos de acero inoxidable, cuerpo de epoxi
Intervalos de medición <200 μS
Tipo de solución de llenado Ag/AgCl recargable