Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad Eutech™ CON 2700
Descrizione
Con funciones de estandarización automática, calibración automática y rango automático, el Eutech™ CON 2700 acepta electrodos de 2 y 4celdas, lo que permite una amplia gama de mediciones de hasta ± 1 % de precisión de escala completa. El medidor incluye una pantalla de datos múltiples que muestra las lecturas de conductividad, la temperatura, el estado de los electrodos, los puntos de calibración, la fecha y la hora a la vez.
Características:
Conductividad
- Intervalo: De 0,050 μS a 500,0 mS
- Resolución: 0,01 / 0,1 μS; 0,001 / 0,01 / 0,1 mS
- Exactitud: ±1 % de la escala completa
- Cal. Puntos: Hasta 5
- Constante de celda: de 0,010 a 10,000
SDT
- Rango (según el factor TDS): De 0,050 ppm a 500 ppt (con factor TDS 1,00)
- Resolución: 0,01 / 0,1 ppm; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
- Exactitud: ±1 % de la escala completa
- Cal. Puntos: Hasta 5
Salinidad
- Intervalo: De 0,0 a 80,0 ppt
- Resolución: 0,01 / 0,1 ppm; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
- Exactitud: ±1 % de la escala completa
Resistividad
- Intervalo: De 2,000 ohmios a 20,0 mohmios
- Resolución: 0,01 / 0,1 ohmios; 0,001 / 0,1 kohmios; 0,01 mohmios
- Exactitud: ±1 % de la escala completa
máx.
- Rango (metro): De 0,0 a 100,0 °C / de 32,0 a 212,0 °F
- Resolución: 0,1 °C / 0,1 °
- Exactitud: ± 0,3 °C / ± 0,5 °F
- Coeficiente (por °C): Lineal & puro; de 0,000 a 10,000 %
- Normalización: De 15,0 a 30,0 °C
- Compensación: ATC / mTC
- Requisitos de alimentación: Adaptador de CC de 9 V, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
Specifica
Specifica
| Measurement Modes | Conductividad |
| Intervalo (conductividad) | De 0,050 µS a 500 mS |
| Intervalo (resistividad) | De 2 Ω a 20 mΩ |
| Intervalo (salinidad) | de 0 a 80 ppt |
| Intervalo (TDS) | De 0,050 ppm a 500 ppt |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C a 100°C |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.