Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad Eutech™ CON 150
Código de producto. 15347053
Cambiar vista
Click to view available options
Measurement Modes:
Conductividad, Medición de SDT con temperatura, TDS with Temperature
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Measurement Modes Tamaño de la unidad
15347053 Conductividad, Medición de SDT con temperatura, TDS with Temperature 1 PCS
1 options
Código de producto. 15347053 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X651611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    513.00€ / paquete de 1
    Ahorro 27.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Eutech™ CON 150 es un medidor de conductividad resistente al agua con clasificación IP67. Visualice la medición de conductividad o TDS junto con mediciones de temperatura y de eficiencia de celda en una pantalla LCD de tres líneas de gran tamaño.
Características:
  • Función de memoria integrada: almacena hasta 150 mediciones junto con la temperatura.
  • Coeficiente de temperatura ajustable: establézcalo en 0,0 % para cumplir los métodos de la Farmacopea Estadounidense (USP) para mediciones no compensadas.
  • Funciona con pilas AA o adaptador de CA opcional.
  • Calibre con estándares reconocidos automáticamente o manualmente; a un punto único en todos los rangos o a múltiples puntos (un punto de calibración por cada rango de conductividad)
  • Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Compatible con sondas con una constante de celda de 0,1, 1,0 o 10
  • Factor de conversión de conductividad a STD ajustable: de 0,4 a 1,0
  • Selección de compensación automática de temperatura (ATC) o manual: para obtener la máxima precisión en cualquier situación.
  • Selección de ºF/ºC: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
  • Incluye nuestra celda de conductividad fácil de limpiar.
  • Soporte integrado: para un uso de sobremesa o a largo plazo sencillo.
  • Opción de montaje en pared: perfecto para ahorrar espacio en la sobremesa.
  • Innovación con Grip-Clip™: asegura rápida y fácilmente la sonda al vaso de precipitados o recipiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor y electrodo CON 150: Medidor, celda de conductividad (K = 1,0), Grip-Clip™, dos pilas AA
Exactitud (conductividad) ± 1% a escala completa
Measurement Modes Conductividad, Medición de SDT con temperatura, TDS with Temperature
Sondas compatibles Sondas con una constante de celda de 0,1, 1,0 o 10
Calibración TDS: Intervalo/un punto manual; Temperatura: Desviación en incrementos de 0,1, ± 10 ºC o ± 18
Puntos de calibración (conductividad) Auto/manual; 1 punto/intervalo
Intervalo (conductividad) De 0 a 200 ms
Resolución (conductividad) De 0,01 μS a 0,1 mS
Compensación de la temperatura Automático o manual (de - 10 a 110 °C)
Coeficiente de temperatura De 0,0 a 10,0 %/°C
Intervalo (TDS) De 0 a 200 ppt (factor TDS 1,0)
Resolución (TDS) De 0,01 ppm a 0,1 ppt
Exactitud (TDS) ± 1% a escala completa
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C
Intervalo de temperatura (imperial) De 14,0° a 230,0 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (±0,9 °F)
Tipo de pantalla Pantalla LCD de tres líneas personalizada
Memoria Almacena hasta 150 conjuntos de datos
Puntos de datos 150
Clasificación IP IP67
Adaptador de CA Adaptador de CA (opcional)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Medidor: 20 x 8,3 x 5,7 cm, en caja: 23 x 23 x 7 cm
Peso (métrico) Medidor: 0,5 kg, En caja: 0,7 kg
Peso (imperial) Medidor: 1 lb, En caja: 1,4 lb
Resistentes al agua Sí
Batería, tipo 2 AA (incluidas)
Duración de la batería > 500 h de uso continuo