Learn More
Sonda combinada de pH/conductividad/ATC Eutech™ COMBI03BW para Eutech™ PC 450
Código de producto. 15387073
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Eutech PC 450
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15387073 Eutech PC 450 1 PCS
1 options
Código de producto. 15387073 Proveedor Thermo Scientific Eutech N.º de proveedor 01X230205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    280.00€ / paquete de 1
    Ahorro 21.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Optimice sus medidores de conductividad Eutech™ con las sondas combinadas de pH/conductividad/ATC.
La sonda combinada de pH/conductividad/ATC COMBI03BW de Eutech™ se utiliza con el medidor de conductividad Eutech™ CON 450. El medidor de conductividad Eutech™ CON 450 es un medidor resistente al agua retroiluminado ideal para cualquier entorno. Diseño duradero, impermeable y resistente al polvo con calificación IP67. Gran pantalla personalizada y retroiluminada que permite ver la medición con eficiencia de celda y temperatura.
Características:
  • Cable de 3 metro.
  • Para su uso con: Eutech PC 450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sonda combinada de pH/conductividad/ATC
Para utilizar con (equipo) Eutech PC 450