Learn More
Solución de calibración de 5,0 mS/cm de KCl Eutech™
Código de producto. 15263939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
480 mL
Tamaño de la unidad:
480 ml
15263939 480 mL 480 ml
1 options
Código de producto. 15263939 Proveedor Thermo Scientific Eutech N.º de proveedor 01X211272
Para la calibración los estándares de conductividad, elija entre nuestros estándares de conductividad, calibraciones y soluciones disponibles de Eutech™
La solución de calibración de 5,0 mS/cm de KCl Eutech™ se utiliza para calibrar sondas de conductividad para una medición precisa. Obtenga mediciones de conductividad rápidas y precisas con sondas y medidores de conductividad Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en escuelas.
Características:
  • Envasadas en frascos de plástico duradero de 480 ml
  • Economía y comodidad de uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de solución Solución de calibración
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 480 mL