Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración de medidores portátiles Eutech, 1413 μS/cm KCl
Código de producto. 15284878
Código de producto. 15284878 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X211207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.90€
    16.80€ / 500 ml
    Ahorro 1.10€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se recomienda realizar una calibración periódica con patrones exactos para los medidores
  • Solución de calibración de 1413 μS/cm KC 
  • Soluciones envasadas en frascos de plástico duradero de 480 ml
  • Económica y práctica para uso en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sales inorgánicas
Nombre de nota Cero
Envase 1/caja
CAS 7447-40-7
Gravedad específica 1
Forma física Líquido
Fórmula molecular Complex
Concentración Solución de calibración de 1413 μs/cm
Color Incolora
pH 7
Punto de ebullición 102.4°C
Para utilizar con (equipo) Medidores portátiles Eutech
Tipo de solución Calibración
Tipo Solución de calibración
Cantidad 450 ml