Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de calibración para TB1000 Eutech™ 10.0 UTN
Código de producto. 11573755
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11573755 125 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11573755 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X344318
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Los turbidímetros CyberScan TB1000 y sus accesorios y estándares están diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de los científicos actuales.
El estándar de calibración Eutech™ 10.0 UTN se utiliza para calibrar el turbidímetro CyberScan TB1000. Los turbidímetros CyberScan TB1000 y sus accesorios y estándares están diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de los científicos actuales.
Características:
  • Frasco de 125 ml
  • Se utiliza con: CyberScan TB1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Estándar de calibración
Para utilizar con (equipo) CyberScan TB 1000
Descripción Estándar de calibración 10.0 UTN
Volumen (métrico) 125 mL