Learn More
Eurycomanona, TRC
Código de producto. 30370377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370377 10 mg
30375804 5 mg
30386284 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93901010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84633-29-4
Fórmula molecular C20 H24 O9 . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 444.43
Sinónimo 1,20-Epoxy-1,11,12,14,15-pentahydroxy-(1β,11β,12α,15β)-Picrasa-3,13(21)-diene-2,16-dione, NSC 339187, Pasakbumin A
SMILES O.O.CC1=CC(=O)[C@@H](O)[C@@]2(C)[C@H]1C[C@H]3OC(=O)[C@H](O)[C@@]4(O)C(=C)[C@@H](O)[C@]5(O)OC[C@]34[C@@H]25
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eurycomanone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O9.2H2O/c1-7-4-10(21)13(23)17(3)9(7)5-11-18-6-28-20(27,16(17)18)12(22)8(2)19(18,26)14(24)15(25)29-11;;/h4,9,11-14,16,22-24,26-27H,2,5-6H2,1,3H3;2*1H2/t9-,11+,12+,13+,14-,16+,17+,18+,19-,20-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1632