Learn More
Eurycomanone, MedChemExpress
Código de producto. 16461748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461748 5 mg 5 miligramos
16452599 1 mg 1 miligramo
16449308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN5012
MedChemExpress Eurycomanone could increases spermatogenesis by inhibiting the activity of phosphodiesterase and aromatase in steroidogenesis.
Eurycomanone could increases spermatogenesis by inhibiting the activity of phosphodiesterase and aromatase in steroidogenesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eurycomanone
CAS 84633-29-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24O9
Cantidad 5 mg
Sinónimo Pasakbumin A
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (40.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1([C@H]2O)[C@@]34[C@@]([C@](OC4)(O)[C@H](O)C1=C)([H])[C@]([C@@](C(C)=CC5=O)([H])C[C@@]3([H])OC2=O)([C@@H]5O)C
Peso molecular (g/mol) 408.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.4
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder