Learn More
Deltalab™ Tubos para centrífuga de polipropileno Eurotubo con tapones
Descripción
- Muestras y/o recipientes de recogida de orina
- Esterilizable en autoclave
- Tapón verde de HDPE
- Faldón externo
- Tapón preajustado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 1500/Paq. |
| N.° por paquete | 250 paq. |
| Envase | Caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 101,5 mm |
| Diámetro (métrico) | 16,2 mm |
| Mostrar más |