Learn More
IKA™ Agitador de laboratorio digital Eurostar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13460567 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 0/30 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
13460567 De 0/30 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 13460567 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004442000
Mantén tus muestras refrigeradas
Usar código promocional 27999
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Automatically adjusts the stirring speed through microprocessor controlled technology within the speed range of 0/30 - 2000 rpm. IKA™ Eurostar Digital Laboratory Stirrer includes safety circuits to ensure automatic cut-off in anti-stall or overload conditions. Variations are automatically adjusted to guarantee a constant speed even with changes in viscosities of the sample.
Agitador de laboratorio diseñado para tareas sencillas de agitación.
  • Ajusta automáticamente la velocidad a través de la tecnología controlada por microprocesador dentro del intervalo de velocidad de 0/30 a 2000 rpm.
  • Circuitos de seguridad instalados que garantizan una parada automática en condiciones de antiparada o sobrecarga.
  • Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente para garantizar una velocidad constante incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Ejes de agitador de paso
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Carcasa delgada
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0/30 a 2000 rpm
Capacidad 15 L
Pantalla Digital
Tensión 100/115/230 V
Fondo interior (métrico) 208 mm
Diámetro del eje (métrico) 11 mm
Altura (métrico) 248 mm
Diámetro de la placa superior (métrico) 16 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo Eurostar 20 digital
Clase de protección IP40
par de torsión 20 Ncm
Tipo Agitador
Viscosidad 10.000 mPas
Peso (métrico) 4,4 kg