Learn More
IKA Solución de hub EUROSTAR 60c
Código de producto. 31941082 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
31941082 UE cada uno
1 options
Código de producto. 31941082 Proveedor IKA N.º de proveedor 0010016613
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Agitador universal de laboratorio para tareas avanzadas de mezcla de hasta 60 L (H2O) y viscosidades de hasta 50.000 mPa.s.
  • Combina diseño moderno, facilidad de uso y rendimiento fiable
  • Requiere hasta un 23% menos de espacio en comparación con modelos anteriores, encajando perfectamente en cualquier laboratorio
  • Par máximo de 100 Ncm y ajuste lineal a 60 Ncm a la máxima velocidad garantizan un rendimiento fiable y potente
  • Cuenta con medición de temperatura integrada, dirección reversible de rotación (izquierda/derecha), modo de intervalo y un sensor de vibración integrado
  • El sensor de par integrado ofrece un monitoreo de par de alta precisión con ±una precisión de 1 Ncm
  • Los datos de medición de par pueden utilizarse para calcular la viscosidad (mPa.s) basándose en criterios seleccionados por el usuario del agitador y del recipiente, proporcionando una retroalimentación importante sobre el proceso de mezcla. Mantiene la velocidad de agitación deseada de 30 a 2.000 rpm, incluso con cambios en la demanda de par o la viscosidad del material
  • ISO El cumplimiento de salas limpias de Clase 7/8 permite su uso en entornos de sala limpia en laboratorios e industrias farmacéuticas, biotecnológicas, de dispositivos médicos, electrónica y aeroespacial donde el control de partículas es fundamental
  • Maximum Safety y Fiabilidad
    • Fácil de usar: Pantalla TFT grande muestra todos los parámetros de un vistazo
    • Quick Sense Keyless Chuck: permite cambiar las herramientas de mezcla con una sola mano, sin herramientas adicionales
    • Llave de bloqueo: Evita cambios accidentales en los ajustes
    • Circuitos de seguridad: apagado automático de seguridad por obstrucción del impulsor o límite de par especificado por el usuario
    • Clase de protección IP 54: Resistente a salpicaduras de agua y vapor para un uso fiable en entornos exigentes
    • Motor sin escobillas: Duradero, limpio y silencioso en funcionamiento
  • Conectividad y documentación
    • Los modos de programa y la visualización de gráficos ofrecen opciones de control avanzadas
    • Más interfaces: USB, RS232, Ethernet, inalámbrico y Wi-Fi conectividad ofrecen posibilidades mejoradas de automatización
    • Compatible con labworldsoft™ software de laboratorio para integración en flujos de trabajo digitales y documentación de procesos
  • Características
    • Medición de viscosidad (mPa.s)
    • Medición ±de par de alta precisión 1 Ncm
    • Sensor de vibración
    • Luz integrada
    • Dirección de rotación izquierda/derecha (modo intervalo)
    • Velocidad: Arranque suave en 3 modos
    • Modo de mezcla caótico
    • Indicación del anillo de bloqueo (mandrin)
    • Medición de la temperatura
    • Modo de programa
    • Visualización de gráficos
    • Pantalla TFT
    • Conexión inalámbrica (WPAN), Ethernet y Wifi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Capacidad 60 L
Pantalla TFT
Tensión 100/240 V
Tipo de tapón UE
Tipo Agitador de varillas