Description
- Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
- Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
- Garantizan una velocidad constante, incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
- Pantalla digital de velocidad
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes de agitador de paso
- Protección contra sobrecarga
- Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Pantalla de código de errores
Specifications
Specifications
| Velocidad | De 30 a 2000 rpm |
| Capacidad | 40 L |
| Pantalla | LED de siete segmentos |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 176 W |
| Altura (métrico) | 248 mm |
| Anchura (métrico) | 86 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 176 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de tapón | UE |
| Show More |