Learn More
IKA™ Agitador de varilla EUROSTAR 60 Control
Código de producto. 13480567 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
13480567 UE cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 13480567 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004440000
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Includes
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Requires
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Agitador de laboratorio universal diseñado con un controlador inalámbrico extraíble y una pantalla TFT digital.
  • Incluye interfaces RS 232 y USB para controlar y documentar todos los parámetros
  • Cuenta con un visor integrado de la tendencia de par de torsión para medir los cambios en la viscosidad.
  • Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
  • Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
  • Garantizan una velocidad constante, incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
  • Pantalla TFT multilingüe
  • Funciones programables
  • Medición de temperatura integrada
  • Funcionamiento en intervalos
  • Función de temporizador
  • Circuito de seguridad ajustable
  • Función de bloqueo.
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Ejes de agitador de paso
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Carcasa delgada
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores
  • Sensor de temperatura H 67.60 y soporte WH 11 WiCo incluidos en la entrega
Order Info
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Certifications
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Compliance
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Warranty
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Capacidad 40 L
Pantalla TFT
Tensión 230 V
Vataje 176 W
Altura (métrico) 267 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 176 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE
Tamaño del mandril De 0,5 a 10 mm
Incluye Interfaces RS 232 y USB
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo EUROSTAR 60 Control
Tipo de motor De CC sin escobillas
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +350 °C
par de torsión 60 Ncm
Viscosidad 50.000 mPas