Learn More
IKA EUROSTAR 60 Control
Código de producto. 31910340 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
31910340 UE cada uno
1 options
Codice prodotto. 31910340 Fornitore IKA N. del fornitore 0020105158
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Agitador universal de laboratorio y la solución adecuada para tareas avanzadas de mezcla de hasta 60 L (H2O) y viscosidades de hasta 50.000 mPas.
  • Par máximo de 100 Ncm a bajas revoluciones y ajuste lineal a 60 Ncm a máxima velocidad garantizan un rendimiento fiable y potente para aplicaciones avanzadas de mezcla en laboratorio.
  • La nueva generación de agitadores aéreos EUROSTAR combina diseño moderno, facilidad de uso y rendimiento fiable, requiriendo hasta un 23% menos espacio en comparación con modelos anteriores, lo que los hace adecuados para cualquier laboratorio.
  • Los modelos de control EUROSTAR incluyen funciones avanzadas como medición integrada de temperatura, dirección reversible de rotación (izquierda/derecha), modo de intervalo y un sensor de vibración integrado para mayor flexibilidad y control del proceso.
  • El sensor de par integrado proporciona un monitoreo de par de alta precisión con una precisión de ±1 Ncm y calcula y muestra la viscosidad en mPas directamente en la pantalla para una retroalimentación continua del proceso.
  • El ajuste automático de velocidad en el rango de 30 a 2000 rpm garantiza resultados de mezcla constantes y fiables incluso cuando cambia la viscosidad del medio.
  • La gran pantalla TFT muestra claramente todos los parámetros de un vistazo para un funcionamiento cómodo y fácil de usar.
  • El portafustes de liberación rápida permite cambiar las herramientas de mezcla con una sola mano sin necesidad de herramientas adicionales.
  • La función de la tecla de bloqueo evita cambios accidentales en los ajustes durante la operación para mejorar la seguridad del proceso.
  • Los circuitos de seguridad integrados proporcionan apagado automático en caso de bloqueo o sobrecarga para proteger tanto al usuario como al equipo.
  • La clase de protección IP 54 garantiza resistencia al agua y al vapor salpicados para un uso fiable en entornos de laboratorio exigentes.
  • El motor sin escobillas ofrece un funcionamiento duradero, limpio y silencioso con menores requisitos de mantenimiento.
  • Los modos de programa y la visualización de gráficos ofrecen opciones avanzadas de control y capacidades de monitorización mejoradas.
  • Múltiples opciones de conectividad, incluyendo USB RS232, Ethernet, inalámbrico, y Wi-Fi automatización e integración de soporte en los flujos de trabajo modernos de laboratorio.
  • Compatible con labworldsoft™ software de laboratorio para integración digital de flujos de trabajo y documentación de procesos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Velocidad De 0 a 2000 rpm
Capacidad 60 L
Pantalla Pantalla táctil resistiva
Tensión 240 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 191 x 89 x 237 mm
Tipo de tapón UE
Certificaciones/conformidad Clasificación de sala ISO blanca 7/8
Tamaño del mandril 10 mm
Material Recubrimiento Alu-cast
Tipo de motor De CC sin escobillas
Clase de protección IP 54
par de torsión 100 Ncm como máximo.
Tipo Agitador de varillas
Viscosidad 50000 mPas
Peso (métrico) 3.8 kg