Descripción
- Combina diseño moderno, facilidad de uso y rendimiento fiable
- Requiere hasta un 23% menos de espacio en comparación con modelos anteriores, encajando perfectamente en cualquier laboratorio
- Adecuado para tareas sencillas de mezcla de hasta 40 L (H2O) y viscosidades de hasta 30.000 mPa.s
- Una innovadora medición de la tendencia de par muestra la tendencia de viscosidad de la muestra con una precisión de ±6 Ncm
- Muestra la tendencia del par directamente en la pantalla, proporcionando una información importante sobre el proceso de mezcla
- Mantiene la velocidad de agitación deseada de 30 a 2.000 rpm, incluso con cambios en la demanda de par o la viscosidad del material
- ISO El cumplimiento de salas limpias de Clase 7/8 permite su uso en entornos de sala limpia en laboratorios e industrias farmacéuticas, biotecnológicas, de dispositivos médicos, electrónica y aeroespacial donde el control de partículas es crítico
- Máxima seguridad y fiabilidad
- Fácil de usar: Una pantalla LCD grande muestra todos los parámetros de un vistazo
- Quick Sense Keyless Chuck: permite cambiar las herramientas de mezcla con una sola mano, sin herramientas adicionales
- Llave de bloqueo: Evita cambios accidentales en los ajustes
- Circuitos de seguridad: apagado automático de seguridad por obstrucción del impulsor o límite de par especificado por el usuario
- Clase de protección IP 54: Resistente a salpicaduras de agua y vapor para un uso fiable en entornos exigentes
- Motor sin escobillas: Duradero, limpio y silencioso en funcionamiento
- Conectividad y documentación
- USB y RS232
- Compatible con labworldsoft™ software de laboratorio para integración en flujos de trabajo digitales y documentación de procesos
- Características
- Un 23% menos que los modelos anteriores
- Medición de la tendencia del par
- Quick Sense Keyless Chuck
- Modo de parada de seguridad: Cuando el par motor cae drásticamente en caso de rotura del recipiente
- Clasificación de sala ISO blanca 7/8
- IP 54
- Función temporizador/contador
- Llave de cerradura
- Visor de cristal líquido (LCD)
- USB Interface
- RS 232
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 30 a 2000 rpm |
| Capacidad | 40 L |
| Pantalla | LCD |
| Tensión | 100/240 V |
| Tipo de tapón | UE |
| Tipo | Agitador de varillas |