Learn More
IKA™ EUROSTAR 400 Digital
Código de producto. 16248181 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 6 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
16248181 De 6 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16248181 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004214000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Includes
Agitador de hélice con control EUROSTAR 400
Requires
Agitador de hélice con control EUROSTAR 400
Agitador de laboratorio potente para aplicaciones de alta viscosidad y mezcla intensiva para cantidades de hasta 150 l (H2O).
  • Ajusta automáticamente la velocidad dentro de un intervalo de 6 a 2000 rpm mediante tecnología controlada por microprocesador
  • Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en caso de parada o sobrecarga.
  • Realiza una comparación continua del eje con la velocidad deseada y. las variaciones se ajustan automáticamente
  • Esto asegura una velocidad constante incluso con cambios en las viscosidades de la muestra
  • Pantalla digital de velocidad
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Ejes de agitador de paso
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Carcasa delgada
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores
Información de órdenes
Agitador de hélice con control EUROSTAR 400
Certifications
Agitador de hélice con control EUROSTAR 400
Compliance
Agitador de hélice con control EUROSTAR 400
Garantía
Agitador de hélice con control EUROSTAR 400
Agitador de hélice con control EUROSTAR 400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 6 a 2000 rpm
Capacidad 150 L
Tensión 100/230 V
Vataje 226 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 245 x 114 x 325 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (métrico) 8,4 kg