Learn More
IKA™ Agitador de hélice EUROSTAR 400 Control
Código de producto. 15710728 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 0/6 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
15710728 De 0/6 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15710728 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004214100
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Potente agitador de hélice para fluidos muy viscosos y mezcla intensiva de grandes volúmenes.
  • Pantalla TFT multilingüe
  • Funciones programables
  • Medición de temperatura integrada
  • Funcionamiento en intervalos
  • Función de temporizador
  • Circuito de seguridad ajustable
  • Función de bloqueo.
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Ejes de agitador de paso
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Carcasa delgada
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0/6 a 2000 rpm
Capacidad 150 L
Pantalla TFT: Velocidad, temperatura, par de torsión, temporizador
Tensión 100/115/230 V
Vataje 226 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 114 x 320 x 268 mm
Requisitos eléctricos 230/115/100 V, 50/60 HZ, 226 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño del mandril De 3 a 16 mm
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo EUROSTAR 400 Control
Tipo de motor De CC sin escobillas
par de torsión 400 Ncm
Viscosidad 100.000 mPas
Peso (métrico) 8,2 kg