Learn More
IKA™ Agitador de varilla digital EUROSTAR 200
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13410577 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
13410577 UE cada uno
1 options
Código de producto. 13410577 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003990000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de laboratorio extremadamente potente para aplicaciones de alta viscosidad y mezcla intensiva para cantidades de hasta 100 l (H2O).
  • Ajusta automáticamente la velocidad a través de la tecnología controlada por microprocesador dentro del intervalo de velocidad.
  • Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
  • Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
  • Garantizan una velocidad constante, incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Ejes de agitador de paso
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Carcasa delgada
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 6 a 2000 rpm
Capacidad 100 L
Pantalla LED de siete segmentos
Tensión 230 V
Vataje 130 W
Altura (métrico) 274 mm
Anchura (métrico) 91 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 130 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE
Modelo EUROSTAR 200 Digital
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
par de torsión 200 Ncm
Viscosidad 100.000 mPas