Learn More
IKA EUROSTAR 20 digital de alta velocidad
Código de producto. 31910347 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
31910347 UE cada uno
1 options
Código de producto. 31910347 Proveedor IKA N.º de proveedor 0020105160
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Agitador de laboratorio de alta velocidad y la solución adecuada para tareas sencillas de mezcla de hasta 20 L (H2O) y viscosidades de hasta 50.000 mPas.
  • El par máximo de 40 Ncm a bajas velocidades de 150 a 600 rpm y el ajuste lineal a 20 Ncm a velocidades máximas de 600 a 6000 rpm garantizan un rendimiento fiable y potente para exigentes aplicaciones de mezcla en laboratorio.
  • La nueva generación de agitadores de elevación EUROSTAR combina diseño moderno, facilidad de uso y rendimiento fiable, requiriendo hasta un 23% menos de espacio en comparación con modelos anteriores, lo que los hace ideales para cualquier entorno de laboratorio.
  • La innovadora medición de la tendencia de par muestra la tendencia de viscosidad de la muestra con una precisión de ±6 Ncm, mostrada directamente en la pantalla para proporcionar una retroalimentación importante durante el proceso de mezcla.
  • El ajuste automático de velocidad en el rango de 150 a 6000 rpm garantiza resultados constantes y fiables incluso si la viscosidad del medio cambia durante el funcionamiento.
  • Incluido en la entrega está el eje de agitación de precisión R 6000 con una longitud de 280 mm y una profundidad máxima de inmersión de 220 mm para aplicaciones de agitación precisas y eficientes.
  • La pantalla LCD grande, fácil de usar, muestra todos los parámetros de un vistazo, mientras que el mandril de liberación rápida permite cambiar las herramientas de mezcla con una sola mano sin necesidad de herramientas adicionales.
  • La función de la tecla de bloqueo evita cambios accidentales en la configuración, asegurando un funcionamiento seguro e ininterrumpido durante los experimentos.
  • Los circuitos de seguridad integrados proporcionan un apagado automático en caso de bloqueo o sobrecarga para mejorar la seguridad del laboratorio y la protección del equipo.
  • La clase de protección IP 54 ofrece resistencia al agua y al vapor salpicados, asegurando un uso fiable en condiciones exigentes de laboratorio.
  • El motor sin escobillas proporciona un funcionamiento duradero, limpio y silencioso, con un rendimiento duradero y fácil de mantener.
  • El temporizador y las funciones de contador integrados permiten experimentos cronometrados y mejoran la eficiencia del flujo de trabajo en los procesos de laboratorio.
  • USB y las interfaces RS232 permiten una conectividad sencilla, mientras que la compatibilidad con labworldsoft™ software de laboratorio facilita la integración en flujos de trabajo digitales y documentación de procesos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 150 a 6000 rpm
Capacidad 20 L
Pantalla LCD
Tensión 240 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 191 x 89 x 306 mm
Tipo de tapón UE
Material Recubrimiento Alu-cast
Tipo de motor De CC sin escobillas
Clase de protección IP 54
par de torsión 40 Ncm como máximo.
Tipo Agitador de varillas
Viscosidad 10000 mPas
Peso (métrico) 5.2 kg