Learn More
IKA™ Agitador de control de alta velocidad EUROSTAR 20
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15411493 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 0/150 a 6000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
15411493 De 0/150 a 6000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15411493 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025001314
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de laboratorio de alta velocidad diseñado con un controlador inalámbrico extraíble y una pantalla TFT digital.
Ajusta automáticamente la velocidad a través de la tecnología controlada por microprocesador dentro del intervalo de velocidad de 0/150 a 6000 rpm. El agitador viene equipado con interfaces RS 232 y USB para controlar y documentar todos los parámetros, y una actualización del firmware actual. Cuenta con un visor integrado de la tendencia de par de torsión para medir los cambios en la viscosidad. El eje del agitador de precisión que se incluye tiene una longitud de 280 mm y una profundidad máxima de inmersión de 220 mm.
  • Pantalla TFT multilingüe
  • Funciones programables
  • Medición de temperatura integrada
  • Funcionamiento en intervalos
  • Función de temporizador
  • Circuito de seguridad ajustable
  • Función de bloqueo
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Ejes de agitador de paso
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Carcasa delgada
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores
  • Sensor de temperatura H 67.60 y soporte WH 11 WiCo incluidos en la entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0/150 a 6000 rpm
Capacidad 20 L
Pantalla TFT
Tensión 230 V
Vataje 176 W
Diámetro del eje (métrico) 16 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 230 x 86 x 325 mm
Longitud (métrico) 220 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Estilo UE
Material Revestimiento de aluminio fundido, polímero termoplástico
Tipo de motor De CC sin escobillas
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +350 °C
par de torsión 0,2 Nm