Learn More
IKA Control de Alta Velocidad EUROSTAR 20
Código de producto. 31910361 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
31910361 UE cada uno
1 options
Código de producto. 31910361 Proveedor IKA N.º de proveedor 0020105161
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Agitador de laboratorio de alta velocidad y la solución adecuada para tareas sencillas de mezcla de hasta 20 L (H2O) y viscosidades de hasta 50.000 mPas.
  • El par máximo de 40 Ncm a bajas velocidades de 150 a 600 rpm y el ajuste lineal a 20 Ncm a velocidades máximas de 600 a 6000 rpm garantizan un rendimiento fiable y potente para exigentes aplicaciones de mezcla en laboratorio.
  • La nueva generación de agitadores aéreos EUROSTAR combina diseño moderno, facilidad de uso y rendimiento fiable, requiriendo hasta un 23% menos espacio en comparación con modelos anteriores, lo que los hace adecuados para cualquier laboratorio.
  • El sensor de par integrado proporciona un monitoreo de par de alta precisión con una precisión de ±1 Ncm y calcula y muestra la viscosidad en mPas directamente en la pantalla para una retroalimentación continua del proceso.
  • El ajuste automático de velocidad en el rango de 150 a 6000 rpm garantiza resultados constantes y fiables incluso si la viscosidad del medio cambia durante el funcionamiento.
  • Incluido en la entrega está el eje de agitación de precisión R 6000 con una longitud de 280 mm y una profundidad máxima de inmersión de 220 mm para aplicaciones de agitación precisas y eficientes.
  • La gran pantalla TFT muestra claramente todos los parámetros de un vistazo para un funcionamiento cómodo y fácil de usar.
  • El portafustes de liberación rápida permite cambiar las herramientas de mezcla con una sola mano sin necesidad de herramientas adicionales.
  • La función de la tecla de bloqueo evita cambios accidentales en los ajustes durante la operación para mejorar la seguridad del proceso.
  • Los circuitos de seguridad integrados proporcionan apagado automático en caso de bloqueo o sobrecarga para proteger tanto al usuario como al equipo.
  • La clase de protección IP 54 garantiza resistencia al agua y al vapor salpicados para un uso fiable en entornos de laboratorio exigentes.
  • El motor sin escobillas ofrece un funcionamiento duradero, limpio y silencioso con menores requisitos de mantenimiento.
  • Temporizadores y contadores integrados permiten experimentos temporizados y mejoran la eficiencia del flujo de trabajo.
  • USB y las interfaces RS232 permiten conectividad conveniente e integración con flujos de trabajo.
  • Compatible con labworldsoft™ software de laboratorio para su integración en flujos de trabajo digitales y documentación de procesos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 150 a 6000 rpm
Capacidad 20 L
Pantalla Pantalla táctil resistiva
Tensión 240 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 191 x 89 x 306 mm
Tipo de tapón UE
Material Recubrimiento Alu-cast
Tipo de motor De CC sin escobillas
Clase de protección IP 54
par de torsión 40 Ncm como máximo.
Tipo Agitador de varillas
Viscosidad 10000 mPas
Peso (métrico) 5.2 kg