Descripción
- Par máximo de 100 Ncm a bajas revoluciones y ajuste lineal a 60 Ncm a máxima velocidad garantizan un rendimiento fiable y potente para aplicaciones avanzadas de mezcla en laboratorio.
- La nueva generación de agitadores aéreos EUROSTAR combina diseño moderno, facilidad de uso y rendimiento fiable, requiriendo hasta un 23% menos espacio en comparación con modelos anteriores, lo que los hace adecuados para cualquier laboratorio.
- Los modelos de control EUROSTAR incluyen funciones avanzadas como medición integrada de temperatura, dirección reversible de rotación (izquierda/derecha), modo de intervalo y un sensor de vibración integrado para mayor flexibilidad y control del proceso.
- El sensor de par integrado proporciona un monitoreo de par de alta precisión con una precisión de ±1 Ncm y calcula y muestra la viscosidad en mPas directamente en la pantalla para una retroalimentación continua del proceso.
- El ajuste automático de velocidad en el rango de 30 a 2000 rpm garantiza resultados de mezcla constantes y fiables incluso cuando cambia la viscosidad del medio.
- La gran pantalla TFT muestra claramente todos los parámetros de un vistazo para un funcionamiento cómodo y fácil de usar.
- El portafustes de liberación rápida permite cambiar las herramientas de mezcla con una sola mano sin necesidad de herramientas adicionales.
- La función de la tecla de bloqueo evita cambios accidentales en los ajustes durante la operación para mejorar la seguridad del proceso.
- Los circuitos de seguridad integrados proporcionan apagado automático en caso de bloqueo o sobrecarga para proteger tanto al usuario como al equipo.
- La clase de protección IP 54 garantiza resistencia al agua y al vapor salpicados para un uso fiable en entornos de laboratorio exigentes.
- El motor sin escobillas ofrece un funcionamiento duradero, limpio y silencioso con menores requisitos de mantenimiento.
- Los modos de programa y la visualización de gráficos ofrecen opciones avanzadas de control y capacidades de monitorización mejoradas.
- Múltiples opciones de conectividad, incluyendo USB RS232, Ethernet, inalámbrico, y Wi-Fi automatización e integración de soporte en los flujos de trabajo modernos de laboratorio.
- Compatible con labworldsoft™ software de laboratorio para integración digital de flujos de trabajo y documentación de procesos.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0 a 2000 rpm |
| Capacidad | 100 L |
| Pantalla | Pantalla táctil resistiva |
| Tensión | 240 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 191 x 89 x 237 mm |
| Tipo de tapón | UE |
| Certificaciones/conformidad | Clasificación de sala ISO blanca 7/8 |
| Tamaño del mandril | 10 mm |
| Material | Recubrimiento Alu-cast |
| Tipo de motor | De CC sin escobillas |
| Mostrar más |