Learn More
Estándar de europio para ICP/MS, grado Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15235926 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15235926 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15235926 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLEU21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
CAS 7440-53-1
Fórmula molecular Eu
Número MDL MFCD00010992
Clave InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Eu]
Nombre IUPAC europio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 151.96
PubChem CID 23981
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:32999
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L