Learn More
Europio estándar: Eu a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Código de producto. 30310943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30310943 100 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30310943 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTEUN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Europium
CAS 7440-53-1
Nombres de analitos o componentes Europium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Eu
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Eu
Fórmula InChI InChI=1 S/Eu
Tipo de solución Solución única
SMILES [Eu]
Elemento Eu
Nombre IUPAC europio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 151.964
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.921