Learn More
Europio estándar: Eu @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Europio estándar: Eu @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Europium |
| CAS | 7440-53-1 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Europium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Eu |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Eu |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Eu |
| Mostrar más |