Learn More
Varilla de europio, 9,52 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado en aceite mineral
Spezifikation
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Europium rod |
| Color | Gris-plata |
| Nombre de nota | ≈9.52 mm (0.375 in.) dia. |
| Cantidad | 10 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.37g/mm |
| Formulario | ≈ 0,37 g/mm, varilla de fundición, diámetro aproximado |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3208 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
Sicurezza e movimentazione
- Europium rod
- Peligro
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contain: Europium
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.