Learn More
Piezas de europio, dendríticas, 99,9 % (REO)
Código de producto. 15421017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421017 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15421017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012394.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7440-53-1 | Eu | 151.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo aceite mineral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-53-1
Fórmula molecular Eu
Peso molecular (g/mol) 151.96
Número MDL MFCD00010992
Clave InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
Nombre IUPAC europio
SMILES [Eu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium pieces
Color Gris-plata
Nombre de nota Sublimed dendritic
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3208
Porcentaje de pureza 99.9%