Learn More
Lingote de europio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo aceite mineral
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Europium ingot |
| Color | Gris |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Lingote, envasado bajo aceite mineral |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Número UN | UN3208 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |