Learn More
Lingote de europio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320669 1 g 1 g
11330669 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000120.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-53-1 | Eu | 151.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo aceite mineral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-53-1
Fórmula molecular Eu
Peso molecular (g/mol) 151.96
Número MDL MFCD00010992
Clave InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
Nombre IUPAC europio
SMILES [Eu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium ingot
Color Gris
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Formulario Lingote, envasado bajo aceite mineral
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3208
Porcentaje de pureza 99.9%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Europium ingot
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P422-Almacenar el contenido en .
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..