Learn More
Hidrato de acetato de europio (III), 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489216 1 g 1 g
11499216 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18069.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62667-64-5
Fórmula molecular C6H9EuO6
Peso molecular (g/mol) 329.10
Número MDL MFCD00150115
Clave InChI LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
SMILES [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) acetate hydrate
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC ácido acético;europio;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.10 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%