Learn More
Lámina de europio, 1,0 mm de grosor, 99,9 % (REO)
Código de producto. 11351228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Envase:
Mylar
Tamaño de la unidad:
25 mm
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11351228 25 x 25 mm Mylar 25 mm
1 options
Código de producto. 11351228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010174.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium foil
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7440-53-1
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Envase Mylar
Peso ≈3.3g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula molecular Eu
Número MDL MFCD00010992
Número UN UN3208
Sinónimo europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Eu]
Nombre IUPAC europio
Peso molecular (g/mol) 151.96
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
Porcentaje de pureza 99.9%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Europium foil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P422-Almacenar el contenido en .
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..