Learn More
Europina-N-óxido 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322971 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322971 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13398010WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europine-N-oxide
CAS 65582-53-8
Nombres de analitos o componentes Europine-N-oxide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H27 N O7
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-4-O-methyl-3-C-[[[(1S,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, N-oxide, [1S-[1α,7[S*(R*)],7aα]]-, (+)-Europine N-oxide, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[S*(R*)],7aα]]-, Europine N-oxide, Europine oxide, NSC 282143
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO7/c1-10(23-4)16(21,15(2,3)20)14(19)24-9-11-5-7-17(22)8-6-12(18)13(11)17/h5,10,12-13,18,20-21H,6-9H2,1-4H3/t10-,12-,13+,16-,17?/m0/s1
SMILES CO[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@H](O)[C@@H]12)C(C)(C)O
Nombre IUPAC (2R)-2,3-dihidroxi-2-[(1S)-1-metoxietil]-3-metilbutanoato de [(7S,8R)-7-hidroxi-4-óxido-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-4-io-1-il]metilo
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 345.388
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.179 g/mol