Learn More
Europa 100 μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309251 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309251 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13398000WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europine
CAS 570-19-4
Nombres de analitos o componentes Europine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H27 N O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-4-O-methyl-3-C-[[[(1S,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[S*(R*)],7aα]]-, Europine (6CI,7CI), 1,5-Dideoxy-2-C-methyl-4-O-methyl-3-C-[[[(1S,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-L-threo-pentitol, (+)-Europine, Europin, NSC 89939
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO6/c1-10(22-4)16(21,15(2,3)20)14(19)23-9-11-5-7-17-8-6-12(18)13(11)17/h5,10,12-13,18,20-21H,6-9H2,1-4H3/t10-,12-,13+,16-/m0/s1
SMILES CO[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](O)[C@@H]12)C(C)(C)O
Nombre IUPAC (2R)-2,3-dihidroxi-2-[(1S)-1-metoxietil]-3-metil-butanoato de [(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metilo
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 329.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1838 g/mol