Learn More
Eupatorina, TRC
Código de producto. 30377433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377433 10 mg
30374279 25 mg
30387100 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93884010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 855-96-9
Fórmula molecular C18 H16 O7
Peso molecular (g/mol) 344.32
Sinónimo 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, 5,3'-Dihydroxy-6,7,4'-trimethoxyflavone, 6-Methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, Eupatorin, Eupatorine, NSC 106402, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-6,7-dimetoxicromen-4-ona
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eupatorin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.0896