Learn More
Eupatilina, TRC
Código de producto. 30379584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379584 5 mg
30387367 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9387005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22368-21-4
Fórmula molecular C18 H16 O7
Peso molecular (g/mol) 344.32
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-, Flavone, 5,7-dihydroxy-3',4',6-trimethoxy- (8CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3',4',6-trimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-6,3',4'-trimethoxyflavone, Eupatilin, NSC 122413, Stillen
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenilo)-5,7-dihidroxi-6-metoxicromo-4-una
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eupatilin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.0896
Porcentaje de pureza >95%